Stampa…
2,4-Dichloro-5-nitropyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15939-1G OR15939-5G OR15939-25G
APOSOR15939-1GEA 27.7 EUR
APOSOR15939-1G APOSOR15939-5G APOSOR15939-25G
2,4-Dichloro-5-nitropyridine 97%
2,4-Dichloro-5-nitropyridine
Formula: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Peso molecolare: 192,9900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368834
CAS Number: 4487-56-3