Stampa…
2-Chloro-5-nitropyridin-4-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-2-chloro-5-nitropyridine
OR15938-1G OR15938-5G OR15938-100MG
APOSOR15938-1GEA 26.3 EUR
APOSOR15938-1G APOSOR15938-5G APOSOR15938-100MG
2-Chloro-5-nitropyridin-4-amine 98%
2-Chloro-5-nitropyridin-4-amine
Formula: C₅H₄ClN₃O₂
Peso molecolare: 173,56 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09033797
CAS Number: 2604-39-9