Stampa…
4-tert-Butyl-1-(bromomethyl)benzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-4-(tert-butyl)benzene, 4-(tert-Butyl)benzylbromide
OR15934-100G OR15934-25G
APOSOR15934-100GEA 355 EUR
APOSOR15934-100G APOSOR15934-25G
4-tert-Butyl-1-(bromomethyl)benzene 98%
4-tert-Butyl-1-(bromomethyl)benzene
Formula: C₁₁H₁₅Br
Peso molecolare: 227,14 g/mol
Punto di ebollizione: 93…94 °C/1,5mmHg
Punto di fusione: 44538 °C
Densità: 1,236 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000180
CAS Number: 18880-00-7
UN: 3265
ADR: 8,II