Stampa…
tert-Butyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15933-100G OR15933-500G
APOSOR15933-100GEA 97.3 EUR
APOSOR15933-100G APOSOR15933-500G
tert-Butyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
tert-Butyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Formula: C₉H₁₅NO₂
Punto di ebollizione: 208 °C
Densità: 0,981 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01863512
CAS Number: 73286-70-1