Stampa…
4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR15925-5G OR15925-1G OR15925-25G
APOSOR15925-5GEA 16.1 EUR
APOSOR15925-5G APOSOR15925-1G APOSOR15925-25G
4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine
4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Formula: C₅H₄Cl₂N₂O
Peso molecolare: 179,01 g/mol
Punto di fusione: 54…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00087680
CAS Number: 5018-38-2
EINECS: 255-699-1