Stampa…
4,5,6-Trichloropyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15924-1G OR15924-10G
APOSOR15924-1GEA 52.4 EUR
APOSOR15924-1G APOSOR15924-10G
4,5,6-Trichloropyrimidine
4,5,6-Trichloropyrimidine
Formula: C₄HCl₃N₂
Peso molecolare: 183,4231 g/mol
Punto di ebollizione: 87 °C/12mmHg
Punto di fusione: 53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458457
CAS Number: 1780-27-4