(2R,3R)-(-)-2,3-Butandiolo 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR15918-1G
OR15918-5G
OR15918-10G
APOSOR15918-1GEA
21.9
EUR
APOSOR15918-1G
APOSOR15918-5G
APOSOR15918-10G
(2R,3R)-(-)-2,3-Butandiolo 99%
(2R,3R)-(-)-2,3-Butandiolo
Formula:
C₄H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 179…180 °C Densità: 0,987 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 85 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064267 CAS Number: 24347-58-8 EINECS: 246-186-9 |