Stampa…
2-Thiazolecarboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15912-25G OR15912-5G OR15912-10G
APOSOR15912-25GEA 295 EUR
APOSOR15912-25G APOSOR15912-5G APOSOR15912-10G
2-Thiazolecarboxylic acid 95%
2-Thiazolecarboxylic acid
Formula: C₄H₃NO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02094169
CAS Number: 14190-59-1