Stampa…
3-(4'-Chlorophenyl)propyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Chloro-3-(4-chlorophenyl)propane
OR1591-1G OR1591-5G OR1591-10G
APOSOR1591-1GEA 74.1 EUR
APOSOR1591-1G APOSOR1591-5G APOSOR1591-10G
3-(4'-Chlorophenyl)propyl chloride
3-(4'-Chlorophenyl)propyl chloride
Formula: C₉H₁₀Cl₂
Punto di ebollizione: 135…138 °C/0,15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045302
CAS Number: 64473-34-3