Stampa…
3-Amino-2,6-dimethoxypyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1585-1G OR1585-250MG OR1585-5G
APOSOR1585-1GEA 32.1 EUR
APOSOR1585-1G APOSOR1585-250MG APOSOR1585-5G
3-Amino-2,6-dimethoxypyridine 95+%
3-Amino-2,6-dimethoxypyridine
Formula: C7H10N2O2
Peso molecolare: 154,1665 g/mol
Punto di ebollizione: 116…117 °C/10mmHg
Punto di fusione: 41…43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00832865
CAS Number: 28020-37-3