Stampa…
tert-Butyl bromoacetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1584-250G OR1584-50G OR1584-500G
APOSOR1584-250GEA 78.3 EUR
APOSOR1584-250G APOSOR1584-50G APOSOR1584-500G
tert-Butyl bromoacetate 98%
tert-Butyl bromoacetate
Formula: BrCH₂COOC(CH₃)₂
Punto di ebollizione: 50…51 °C/10mmHg
Densità: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000188
CAS Number: 5292-43-3
EINECS: 226-133-6
UN: 1993
ADR: 3,III