Stampa…
Ethyl thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15760-1G OR15760-5G
APOSOR15760-1GEA 87.3 EUR
APOSOR15760-1G APOSOR15760-5G
Ethyl thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Ethyl thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₉NO₂S
Punto di fusione: 61…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07772793
CAS Number: 59944-78-4