Stampa…
7-Bromobenzo[b]furan 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Bromobenzofuran
OR15756-1G OR15756-250MG
APOSOR15756-1GEA 24.8 EUR
APOSOR15756-1G APOSOR15756-250MG
7-Bromobenzo[b]furan 95%
7-Bromobenzo[b]furan
Formula: C₈H₅BrO
Peso molecolare: 197.031 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09056756
CAS Number: 133720-60-2