Stampa…
1-Methylpyrrole-2-carbonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR15749-1G OR15749-5G
APOSOR15749-1GEA 176 EUR
APOSOR15749-1G APOSOR15749-5G
1-Methylpyrrole-2-carbonyl chloride
1-Methylpyrrole-2-carbonyl chloride
Formula: C₆H₆ClNO
Peso molecolare: 143,57 g/mol
Punto di ebollizione: 84 °C/15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD02094021
CAS Number: 26214-68-6
UN: 3265
ADR: 8,II