Stampa…
5,6-Dichloro-1H-indole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5,6-Dichloroindole
OR15747-100G OR15747-25G OR15747-5G
APOSOR15747-100GEA 960 EUR
APOSOR15747-100G APOSOR15747-25G APOSOR15747-5G
5,6-Dichloro-1H-indole
5,6-Dichloro-1H-indole
Formula: C₈H₅Cl₂N
Peso molecolare: 186,0400 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01075036
CAS Number: 121859-57-2