Stampa…
4-Amino-2,6-dimethylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15746-1G OR15746-5G
APOSOR15746-1GEA 46.4 EUR
APOSOR15746-1G APOSOR15746-5G
4-Amino-2,6-dimethylpyridine
4-Amino-2,6-dimethylpyridine
Formula: C₇H₁₀N₂
Punto di fusione: 186…187 °C
Densità: 1,039 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00130078
CAS Number: 3512-80-9
EINECS: 225-515-1