Iron(III) acetylacetonate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₅H₂₁FeO₆ Punto di fusione: 180…182 °C Densità: 5,24 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000020 CAS Number: 14024-18-1 EINECS: 237-853-5 |