Stampa…
7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Azaindole-5-boronic Acid Pinacol Ester
OR15744-1G OR15744-5G
APOSOR15744-1GEA 74.2 EUR
APOSOR15744-1G APOSOR15744-5G
7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester
7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₇BN₂O₂
Peso molecolare: 244,101 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08060937
CAS Number: 754214-56-7