Stampa…
4-Methoxy-N-methylbenzylamine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1574-1G OR1574-5G
APOSOR1574-1GEA 58.2 EUR
APOSOR1574-1G APOSOR1574-5G
4-Methoxy-N-methylbenzylamine hydrochloride 95%
4-Methoxy-N-methylbenzylamine hydrochloride
Formula: C₉H₁₄ClNO
Peso molecolare: 187,6700 g/mol
Punto di ebollizione: 261,2 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04117881
CAS Number: 876-32-4