Stampa…
2-Chloro-5-iodopyridine 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15739-100G OR15739-25G
APOSOR15739-100GEA 161 EUR
APOSOR15739-100G APOSOR15739-25G
2-Chloro-5-iodopyridine 98+%
2-Chloro-5-iodopyridine
Formula: C₅H₃ClIN
Punto di fusione: 95…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01863635
CAS Number: 69045-79-0