Stampa…
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,4-Bis(dicyanomethylene)cyclohexadiene, TCNQ, 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane, 7,7,8,8-Tetracyanoquinonedimethane
OR1571-5G OR1571-25G
APOSOR1571-5GEA 142 EUR
APOSOR1571-5G APOSOR1571-25G
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane 98%
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane
Formula: C₁₂H₄N₄
Peso molecolare: 204,19 g/mol
Punto di fusione: 287…289 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011664
CAS Number: 1518-16-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III