Stampa…
1-Boc-3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine, N-BOC protected, tert-Butyl 5-hydroxy-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
OR15689-1G OR15689-500MG OR15689-5G
APOSOR15689-1GEA 263 EUR
APOSOR15689-1G APOSOR15689-500MG APOSOR15689-5G
1-Boc-3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine
1-Boc-3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Formula: C₁₀H₁₇NO₃
Peso molecolare: 199,25 g/mol
Punto di fusione: 55…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972246
CAS Number: 224779-27-5