Stampa…
1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Formylazetidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, 1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-3-carboxaldehyde, tert-Butyl 3-Formylazetidine-1-carboxylate, 1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde
OR15687-5G OR15687-1G
APOSOR15687-5GEA 209 EUR
APOSOR15687-5G APOSOR15687-1G
1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde
1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde
Formula: C₉H₁₅NO₃
Peso molecolare: 185,22 g/mol
Punto di ebollizione: 77…82 °C/2mmHg
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD06656142
CAS Number: 177947-96-5