Stampa…
(S)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (S)-1-Boc-2-(Aminomethyl)pyrrolidine, (2S)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine, N1-BOC protected
OR15683-1G OR15683-5G
APOSOR15683-1GEA 29.2 EUR
APOSOR15683-1G APOSOR15683-5G
(S)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine
(S)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Peso molecolare: 200,28 g/mol
Punto di ebollizione: 112 °C/ 0,75mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03419257
CAS Number: 119020-01-8
UN: 2735
ADR: 8,III