Stampa…
(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-butyl (3S)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, (S)-tert-Butyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
OR15680-100G OR15680-10G OR15680-25G
APOSOR15680-100GEA 85.8 EUR
APOSOR15680-100G APOSOR15680-10G APOSOR15680-25G
(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine 99%
(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formula: C₉H₁₇NO₃
Peso molecolare: 187,2362 g/mol
Punto di fusione: 62…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01317839
CAS Number: 101469-92-5