Stampa…
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-(-)-N-Boc-3-pyrrolidinol, tert-butyl (3R)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, (R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-hydroxypyrrolidine
OR15679-100G OR15679-25G OR15679-5G
APOSOR15679-100GEA 85.8 EUR
APOSOR15679-100G APOSOR15679-25G APOSOR15679-5G
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formula: C₉H₁₇NO₃
Peso molecolare: 187,24 g/mol
Punto di fusione: 62…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01317838
CAS Number: 109431-87-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III