Stampa…
3-Boc-aminopyrrolidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15678-5G OR15678-1G OR15678-25G
APOSOR15678-5GEA 72.5 EUR
APOSOR15678-5G APOSOR15678-1G APOSOR15678-25G
3-Boc-aminopyrrolidine 95%
3-Boc-aminopyrrolidine
Formula: C₉H₁₈N₂O₂
Punto di fusione: 63…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00059040
CAS Number: 99724-19-3