Stampa…
3-Formyl-N-(tert-butoxycarbonyl)piperidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Piperidine-3-carboxaldehyde, N-BOC protected, tert-Butyl 3-formylpiperidine-1-carboxylate
OR15677-5G OR15677-25G OR15677-100G
APOSOR15677-5GEA 39.4 EUR
APOSOR15677-5G APOSOR15677-25G APOSOR15677-100G
3-Formyl-N-(tert-butoxycarbonyl)piperidine 98%
3-Formyl-N-(tert-butoxycarbonyl)piperidine
Formula: C₁₁H₁₉NO₃
Peso molecolare: 213,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179020
CAS Number: 118156-93-7