Stampa…
tert-Butyl-3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate, tert-Butyl 3-(Aminomethyl)-1-piperidinecarboxylate, 3-(Aminomethyl)-1-Boc-piperidine, 3-(Aminomethyl)-1-tert-butoxycarbonylpiperidine, 3-(Aminomethyl)-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl ester
OR15670-1G OR15670-5G OR15670-10G
APOSOR15670-1GEA 24.8 EUR
APOSOR15670-1G APOSOR15670-5G APOSOR15670-10G
tert-Butyl-3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Peso molecolare: 214,31 g/mol
Densità: 0,995 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01317792
CAS Number: 162167-97-7
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III