Stampa…
(S)-3-(Boc-amino)piperidine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-3-Boc-aminopiperidine, (S)-tert-Butyl piperidin-3-ylcarbamate, tert-butyl N-[(3S)-piperidin-3-yl]carbamate
OR15669-5G OR15669-25G OR15669-1G
APOSOR15669-5GEA 35 EUR
APOSOR15669-5G APOSOR15669-25G APOSOR15669-1G
(S)-3-(Boc-amino)piperidine 95+%
(S)-3-(Boc-amino)piperidine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Peso molecolare: 200,28 g/mol
Punto di fusione: 122…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093383
CAS Number: 216854-23-8