Stampa…
(R)-3-(Boc-amino)piperidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl N-[(3R)-piperidin-3-yl]carbamate, (R)-3-Boc-aminopiperidine, (R)-tert-Butyl piperidin-3-ylcarbamate
OR15668-100G OR15668-25G OR15668-5G
APOSOR15668-100GEA 168 EUR
APOSOR15668-100G APOSOR15668-25G APOSOR15668-5G
(R)-3-(Boc-amino)piperidine
(R)-3-(Boc-amino)piperidine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Peso molecolare: 200,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093382
CAS Number: 309956-78-3