Stampa…
(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15666-1G OR15666-5G OR15666-10G
APOSOR15666-1GEA 51 EUR
APOSOR15666-1G APOSOR15666-5G APOSOR15666-10G
(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine 97%
(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine
Formula: C₁₂H₁₈N₂
Peso molecolare: 190,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093374
CAS Number: 168466-84-0