Stampa…
1-Cyclopropylpiperazine dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR15662-1G OR15662-250MG
APOSOR15662-1GEA 37.9 EUR
APOSOR15662-1G APOSOR15662-250MG
1-Cyclopropylpiperazine dihydrochloride
1-Cyclopropylpiperazine dihydrochloride
Formula: C₇H₁₄N₂·2HCl
Peso molecolare: 199,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040810
CAS Number: 139256-79-4
UN: 1759
ADR: 8,III