Stampa…
Octahydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,4-Diazabicyclo[4.4.0]decane
OR15661-1G OR15661-5G
APOSOR15661-1GEA 219 EUR
APOSOR15661-1G APOSOR15661-5G
Octahydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine 95%
Octahydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine
Formula: C₈H₁₆N₂
Peso molecolare: 140,23 g/mol
Punto di ebollizione: 86…87 °C/11mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01098257
CAS Number: 4430-75-5
UN: 3267
ADR: 8,II