(R)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR15658-1G
OR15658-5G
OR15658-10G
APOSOR15658-1GEA
98.9
EUR
APOSOR15658-1G
APOSOR15658-5G
APOSOR15658-10G
(R)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane, grado tecnico
(R)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Formula:
C₇H₁₄N₂ Peso molecolare: 126,20 g/mol Punto di ebollizione: 65…69 °C/3mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09752820 CAS Number: 96193-27-0 UN: 3267 ADR: 8,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...