Stampa…
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR15657-1G OR15657-250MG
APOSOR15657-1GEA 255 EUR
APOSOR15657-1G APOSOR15657-250MG
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane 95%
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Formula: C₇H₁₄N₂
Punto di fusione: 180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03787926
CAS Number: 93643-24-4
UN: 3267
ADR: 8,II