Stampa…
(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (S)-tert-Butyl 3-methylpiperazine-1-carboxylate, (3S)-3-Methylpiperazine, N1-BOC protected
OR15643-25G OR15643-5G
APOSOR15643-25GEA 42.3 EUR
APOSOR15643-25G APOSOR15643-5G
(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazine
(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Peso molecolare: 200,28 g/mol
Punto di fusione: 38…45 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683204
CAS Number: 147081-29-6