Stampa…
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (3R)-3-Methylpiperazine, N1-BOC protected, (R)-1-Boc-3-Methylpiperazine, (R)-1-Boc-3-methyl-piperazine
OR15642-25G OR15642-100G OR15642-5G
APOSOR15642-25GEA 46.4 EUR
APOSOR15642-25G APOSOR15642-100G APOSOR15642-5G
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Peso molecolare: 200.28 g/mol
Punto di fusione: 40…47 °C
Flash Pt: 106.1 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683205
CAS Number: 163765-44-4