1-Boc-3-methylpiperazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR15641-1G
OR15641-5G
APOSOR15641-1GEA
21.9
EUR
APOSOR15641-1G
APOSOR15641-5G
1-Boc-3-methylpiperazine 97%
1-Boc-3-methylpiperazine
Formula:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03001706 CAS Number: 120737-59-9 |