Stampa…
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-2,5-dichlorobenzene
OR1563-100G OR1563-25G
APOSOR1563-100GEA 108 EUR
APOSOR1563-100G APOSOR1563-25G
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene
Formula: C₆H₃BrCl₂
Peso molecolare: 225,9 g/mol
Punto di ebollizione: 118…120 °C/20mmHg
Punto di fusione: 31…36 °C
Densità: 1,89 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00018505
CAS Number: 1435-50-3
EINECS: 215-859-9