Stampa…
1-Bromo-2,4-dichlorobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1562-100G OR1562-25G OR1562-5G
APOSOR1562-100GEA 55.1 EUR
APOSOR1562-100G APOSOR1562-25G APOSOR1562-5G
1-Bromo-2,4-dichlorobenzene
1-Bromo-2,4-dichlorobenzene
Formula: C₆H₃BrCl₂
Punto di ebollizione: 235 °C
Punto di fusione: 26…30 °C
Densità: 1,89 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00018333
CAS Number: 1193-72-2
EINECS: 214-778-6