Stampa…
2-Pyridineboronic acid pinacol ester 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-pyridine
OR15598-1G OR15598-500MG
APOSOR15598-1GEA 195 EUR
APOSOR15598-1G APOSOR15598-500MG
2-Pyridineboronic acid pinacol ester 96%
2-Pyridineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₆BNO₂
Peso molecolare: 205,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD04039342
CAS Number: 874186-98-8