Stampa…
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-boronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15596-1G OR15596-5G
APOSOR15596-1GEA 145 EUR
APOSOR15596-1G APOSOR15596-5G
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-boronic acid 98%
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-boronic acid
Formula: C₁₃H₂₆BNO₂Si
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01114667
CAS Number: 138900-55-7