Stampa…
5-Methoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15595-25G OR15595-5G
APOSOR15595-25GEA 273 EUR
APOSOR15595-25G APOSOR15595-5G
5-Methoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
5-Methoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₈BNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412068
CAS Number: 445264-60-8