Stampa…
3-Bromo-5-(hydroxymethyl)isoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Bromoisoxazol-5-yl)methanol
OR15590-1G OR15590-250MG
APOSOR15590-1GEA 102 EUR
APOSOR15590-1G APOSOR15590-250MG
3-Bromo-5-(hydroxymethyl)isoxazole
3-Bromo-5-(hydroxymethyl)isoxazole
Formula: C₄H₄BrNO₂
Peso molecolare: 177.98 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04035586
CAS Number: 25742-00-1