Stampa…
Mesitilene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3,5-Trimetilbenzene
OR1559-100ML OR1559-2.5L OR1559-500ML
APOSOR1559-100MLEA 23.4 EUR
APOSOR1559-100ML APOSOR1559-2.5L APOSOR1559-500ML
Mesitilene
Mesitilene
Formula: C₉H₁₂
Peso molecolare: 120,19 g/mol
Punto di ebollizione: 163…166 °C
Punto di fusione: –45 °C
Densità: 0,864 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008538
CAS Number: 108-67-8
EINECS: 203-604-4
UN: 2325
ADR: 3,III