Stampa…
3-Bromo-5-(chloromethyl)isoxazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15587-1G OR15587-500MG
APOSOR15587-1GEA 340 EUR
APOSOR15587-1G APOSOR15587-500MG
3-Bromo-5-(chloromethyl)isoxazole 95%
3-Bromo-5-(chloromethyl)isoxazole
Formula: C₄H₃BrClNO
Punto di ebollizione: 110 °C/20mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06660137
CAS Number: 124498-15-3