Stampa…
3-Chloro-o-cresol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Chloro-2-methylphenol, 1-Chloro-3-hydroxy-2-methylbenzene
OR1558-100G OR1558-25G OR1558-5G
APOSOR1558-100GEA 771 EUR
APOSOR1558-100G APOSOR1558-25G APOSOR1558-5G
3-Chloro-o-cresol 98%
3-Chloro-o-cresol
Formula: C₇H₇ClO
Peso molecolare: 142,58 g/mol
Punto di ebollizione: 225 °C
Punto di fusione: 86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079738
CAS Number: 3260-87-5
EINECS: 221-861-0