Stampa…
1-Iodo-4-methylimidazolium chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole hydrochloride
OR15576-1G OR15576-5G
APOSOR15576-1GEA 306 EUR
APOSOR15576-1G APOSOR15576-5G
1-Iodo-4-methylimidazolium chloride
1-Iodo-4-methylimidazolium chloride
Formula: C₄H₆ClIN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07783893
CAS Number: 871333-96-9