Stampa…
5-(Chloromethyl)-4-methyl-1H-imidazole hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15570-1G OR15570-250MG
APOSOR15570-1GEA 241 EUR
APOSOR15570-1G APOSOR15570-250MG
5-(Chloromethyl)-4-methyl-1H-imidazole hydrochloride
5-(Chloromethyl)-4-methyl-1H-imidazole hydrochloride
Formula: C₅H₈Cl₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00159660
CAS Number: 51605-33-5